Learn More
6-Chlor-imidazo[2,1-b]thiazol-5-Sulfonsäureamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069401
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10069401 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10069401 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00766DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-imidazo[2, 1-b]thiazole-5-sulfonic acid amide
CAS 112582-89-5
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H4ClN3O2S2
MDL-Nummer MFCD03659721
Menge 1 g
Synonym 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonamide, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonic acid amide, acmc-1caav, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonamide, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-sulfonamide
InChI-Schlüssel ZVRHRYRTZTWAHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)N)Cl
IUPAC-Name 6-Chlorimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-sulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 237.676
PubChem CID 2779839
Formelmasse 237.69
Reinheit (%) 97%