Learn More
6-Chlor-Imidazo[2,1-b]Thiazol-5-Sulfonsäureamid, TRC
Artikelnummer. 30354810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354810 100 mg -
30366258 10 mg -
30363395 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354810 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC383335100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112582-89-5
Summenformel C5H4N3O2S2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 237.69
IUPAC-Name 6-Chlorimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-sulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)c1c(Cl)nc2sccn12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonic Acid Amide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H4ClN3O2S2/c6-3-4(13(7,10)11)9-1-2-12-5(9)8-3/h1-2H,(H2,7,10,11)
Formelmasse 236.9433