Learn More
6-Chlor-Pyrimidin-2,4-Diamin, TRC
Artikelnummer. 30363549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30363549 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363549 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3809505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 156-83-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H5 Cl N4
Menge 5 g
Synonym Pyrimidine, 2,4-diamino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine, 6-Chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, NSC 8818
InChI-Formel InChI=1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(Cl)nc(N)n1
IUPAC-Name 6-Chlorpyrimidin-2,4-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 144.56
Formelmasse 144.0203
Reinheit (%) >95%