Learn More
6-Chlorbenzimidazol-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494878 1 g 1 Gramm
15404888 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58648.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39811-14-8 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Diese Produkte bestehen als zwei Tautomere, da es einen schnellen Austausch des Protons zwischen den beiden heterocyclischen Stickstoffen gibt. Dadurch werden die 5- und 6-Positionen auf dem Ring chemisch äquivalent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39811-14-8
Summenformel C8H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.59
MDL-Nummer MFCD06739053
InChI-Schlüssel NZIHMSYSZRFUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro, 5-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-3h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 10512110
IUPAC-Name 6-Chlor-1H-Benzimidazol-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 196.59
Reinheit (%) 97%