Learn More
6-Chlorchroman-4-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
6-Chlorochroman-4-on wird als chemisches, organisches Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Lösliche anorganische Lösungsmittel.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chlorochroman-4-one |
| Schmelzpunkt | 101°C to 102°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 124218 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in solvents. |
| Formelmasse | 182.61 |
| Reinheit (%) | 99% |