Learn More
6-Chlorhexanoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357566
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357566 5 g 5 Gramm
11347566 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11111.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19347-73-0 | C6H10Cl2O | 169.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19347-73-0
Summenformel C6H10Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 169.045
MDL-Nummer MFCD00041436
InChI-Schlüssel WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-caproyl chloride, acmc-1bt4p, 6-chloro-hexanoyl chloride, 6-chlorocaproic acid chloride, 6-chlorohexanoyl chloride
PubChem CID 88014
IUPAC-Name 6-Chlorhexanoylchlorid
SMILES C(CCC(=O)Cl)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chlorohexanoyl chloride
Dichte 1.4
Siedepunkt 90°C (7 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4652
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1852393
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 169.05
Reinheit (%) 95%