Learn More
6-Chlorimidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469470
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11469470
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50313.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182181-19-7
Summenformel C8H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.59
MDL-Nummer MFCD02186559
InChI-Schlüssel YZBKAIKDSQEETA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloro, 2-carboxy-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, acmc-209zto, chloroimidazoapyridinecarboxylicacid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid,6-chloro, 6-chloroimidazo 1,2-alpha pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2757614
IUPAC-Name 6-Chlorimidazo[1,2-a]Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=NC(=CN2C=C1Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 246°C to 247°C
Menge 1 g
Formelmasse 196.59
Reinheit (%) 99%