Learn More
6-Chlorimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15446047 1 g 1 Gramm
15456047 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33234.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6188-25-6 | C7H5ClN2 | 152.581 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6188-25-6
Summenformel C7H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 152.581
MDL-Nummer MFCD05663807
InChI-Schlüssel XQEGYCZJSVFGEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro, chloroimidazoapyridine, 6-chloranylimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1 pound not2-a pyridine
PubChem CID 2764328
IUPAC-Name 6-Chlorimidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 1 g
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 97%