Learn More
6-Chlorimidazo-[1,2-b]-pyridazin-2-carbonsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279082
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10279082 250 mg 250 Milligramm
10520113 1 g 1 Gramm
10332115 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10279082
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00885CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 14714-24-0
Summenformel C7H4ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 197.578
MDL-Nummer MFCD04974055
InChI-Schlüssel HTUZJYQXKFDVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, pubchem23037, 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylicacid, 6-chloro-2-imidazo 1,2-b pyridazinecarboxylic acid, 6-chloranylimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylicacid, 6-chloro, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 6-chloro
PubChem CID 2794637
IUPAC-Name 6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carbonsäure
SMILES C1=CC(=NN2C1=NC(=C2)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 197.58
Reinheit (%) 90%