Learn More
6-Chlorimidazo-[1,2-b]-pyridazin-2-carbonsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 90.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 197.58 |
| Reinheit (%) | 90% |
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?