Learn More
6-Chlorindol-3-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15408508 5 g 5 Gramm
15418508 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61911.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 703-82-2 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
6-Chloroindole-3-carboxaldehyde can react with dimethyldisulfane to get 6-chloro-(3-thiomethyl)-indole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Chloroindol-3-carboxaldehyd kann mit Dimethyldisulfane reagieren und so 6-Chlor-(3-thiomethyl)-indol ergeben.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 703-82-2
Summenformel C9H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 179.603
MDL-Nummer MFCD06657152
InChI-Schlüssel CTNIXLBHXMSZKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroindole-3-carboxaldehyde, 6-chloro indole-3-carbaldehyde, 6-chloro-3-formylindole, 6-chloro-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-chloro, 6-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, pubchem7693, acmc-209oec, ksc494c8d, 6-chloroindole-3-carbaldehyde
PubChem CID 12614669
IUPAC-Name 6-Chloro-1H-Indol-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC=C2C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloroindole-3-carboxaldehyde
Farbe Braun
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 179.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver