Learn More
6-Chlorindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450048 1 g 1 Gramm
11460048 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23650.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17422-33-2 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17422-33-2
Summenformel C8H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
MDL-Nummer MFCD00005681
InChI-Schlüssel YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
PubChem CID 87111
ChEBI CHEBI:80918
IUPAC-Name 6-Chlor-1H-Indol
SMILES ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloroindole
Schmelzpunkt 87°C to 90°C
Menge 1 g
Beilstein 112345
Formelmasse 151.6
Reinheit (%) 99%