Learn More
6-Chlorindolin-2-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30052639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052639 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052639 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1273.190025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
6-Chlorindolin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloroindolin-2-one
CAS 56341-37-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-Chloroindolin-2-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H6 Cl N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2H-Indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro-, 6-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Chloro-2-indolinone, 6-Chloro-2-oxindole, 6-Chloro-2-oxoindoline, 6-Chlorooxindole
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
SMILES Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1
IUPAC-Name 6-Chlorindolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 167.592
Menge 25 mg
Formelmasse 167,0138 g/mol