Learn More
6-(Chlormethyl)benzothiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11946791 1 g 1 Gramm
11956791 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946791 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441350010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 149440-49-3
Summenformel C8H6ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 183.66
InChI-Schlüssel WVJSICZOZHJCLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloromethyl benzo d thiazole, 6-chloromethyl benzothiazole, benzothiazole, 6-chloromethyl, 6-chloromethyl-1,3-benzothiazole, acmc-20n5pd, 6-chloromethylbenzothiazole
PubChem CID 22905771
IUPAC-Name 6-(Chlormethyl)-1,3-benzothiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1CCl)SC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Chloromethyl)benzothiazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50°C to 52°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 183.66
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 6-(Chloromethyl)benzothiazole
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke