Learn More
6-Chloronicotinamid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026110
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11455007 1 g 1 Gramm
11465007 5 g 5 Gramm
11475007 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11455007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21922.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6271-78-9 | C6H5ClN2O | 156.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6271-78-9
Summenformel C6H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
MDL-Nummer MFCD00006242
InChI-Schlüssel ZIJAZUBWHAZHPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-chloro, nicotinamide, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridinecarboxamide, 6-chloro-nicotinamide, acmc-1b4gd, 6-chloronicotinic acid amide, 3-carbamoyl-6-chloropyridine, ksc492o5t
PubChem CID 80456
IUPAC-Name 6-Chlorpyridin-3-carboxamid
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloronicotinamide
Schmelzpunkt 214°C to 216°C
Menge 1 g
Beilstein 116043
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 98%