Learn More
6-Chlorooxindol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434217 100 g 100 Gramm
11414217 5 g 5 Gramm
11424217 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19674.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56341-37-8 | C8H6ClNO | 167.592 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56341-37-8
Summenformel C8H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 167.592
MDL-Nummer MFCD00209962
InChI-Schlüssel CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chlorooxindole, 6-chloroindolin-2-one, 6-chloro-2-oxindole, 6-chloro-2-indolinone, 6-chloro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 6-chloro 2-oxindole, 2h-indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro, 6-chloro-1,3-dihydro-indol-2-one, 6-chloroindole-2 3h-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one
PubChem CID 736344
IUPAC-Name 6-Chlor-1,3-dihydro-2-indolon
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)Cl)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chlorooxindole
Schmelzpunkt 195°C to 199°C
Menge 100 g
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) 98%