Learn More
6-Chlorpiperonylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392306 5 g 5 Gramm
11302316 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05972.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2591-25-5 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2591-25-5
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.591
MDL-Nummer MFCD00051727
InChI-Schlüssel ADHYYNHCXPPVHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropiperonyl alcohol, 6-chloro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-chlorobenzo d 1,3 dioxol-5-yl methanol, 6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 2-chlor-4,5-methylendioxy-benzylalkohol, 6-chloro-3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, 6-chloro-2h-benzo d 1,3-dioxolen-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 7015319
IUPAC-Name (6-Chlor-1,3-Benzodioxol-5-yl)Methanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C(=C2)CO)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Chloropiperonyl alcohol
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 5 g
Beilstein 150801
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 98%