Learn More
6-Chlorpurinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30351850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351850 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37985525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloropurine, Hydrochloride
CAS 88166-54-5
Summenformel C5 H3 Cl N4 . Cl H
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H3ClN4.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H,7,8,9,10);1H
SMILES Cl.Clc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC-Name 6-Chlor-9H-purin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 191.018
Formelmasse 189.981