Learn More
6-Chlorpurin-D-Ribosid, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777955 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10781111
Marke: Thermo Scientific Acros 226450010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5399-87-1 | C10H11ClN4O4 | 286.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5399-87-1
Summenformel C10H11ClN4O4
Molekulargewicht (g/mol) 286.67
MDL-Nummer MFCD00005738
InChI-Schlüssel XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
PubChem CID 93003
IUPAC-Name 2-(6-chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloropurine riboside
Namenshinweis Pure
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 161°C to 163°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 286.66
Reinheit (%) 99+%
Güte Rein
Physikalische Form Feines Kristallpulver