Learn More
6-Chlorpurin, TRC
Artikelnummer. 30355179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355179 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355179 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3798505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloropurine
CAS 87-42-3
Summenformel C5 H3 Cl N4
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H3ClN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
SMILES Clc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC-Name 6-Chlor-9H-purin
Molekulargewicht (g/mol) 154.56
Formelmasse 154.0046