Learn More
6-Chlorpyrimidin-2,4-diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10672255 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10672255 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10268DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-chloropyrimidine-2, 4-diamine
CAS 156-83-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C4H5ClN4
MDL-Nummer MFCD00006097
Menge 1 g
Synonym 4-chloro-2,6-diaminopyrimidine, 2,4-diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-diamino-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro, 4-chloro-2,6-diamino pyrimidine, 2-amino-6-chloro-4-pyrimidinylamine, caap, minoxidil impurity b
InChI-Schlüssel QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)N
IUPAC-Name 6-Chlorpyrimidin-2,4-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 144.562
PubChem CID 67432
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 97%