Learn More
6-Chlorpyrimidin-2,4-diamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17943636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17943636 100 mg 100 Milligramm
17941506 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943636 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0521.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
6-Chlorpyrimidin-2,4-diamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 156-83-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H5 Cl N4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, Minoxidil Imp. B (EP), Minoxidil Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(Cl)nc(N)n1
IUPAC-Name 6-Chlorpyrimidin-2,4-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 144.56
Menge 100 mg
Formelmasse 144,0203 g/mol