Learn More
6-Cyanohexylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Cyanohexylzinc bromide |
| Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 312624-28-5 |
| Dichte | 0.944 |
| Summenformel | C7H12BrNZn |
| Strukturformel | N≡C(CH2)6ZnBr |
| MDL-Nummer | MFCD01316997,MFCD01316997 |
| Menge | 50 mL |
| UN-Nummer | UN3399 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Mehr anzeigen |