Learn More
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, TRC
Artikelnummer. 30133019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133019 1 g 1 Gramm
30003924 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133019 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9880651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14818-35-0
Summenformel C12 H16 O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.25
Synonym 2H-Pyran-2-one, 6-cyclohexyl-4-methyl-, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone
IUPAC-Name 6-Cyclohexyl-4-methylpyran-2-1
SMILES CC1=CC(=O)OC(=C1)C2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
Formelmasse 192.115