Learn More
6-Diamino-1-methyluracil, TRC
Artikelnummer. 30365271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365271 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4165455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Diamino-1-methyluracil
CAS 6972-82-3
Summenformel C5H8N4O2
Menge 5 g
Synonym 5,6-Diamino-1-methyl-uracil, 3-Methyl-4,5-diaminouracil, 4,5-Diamino-3-methyluracil, 5,6-Diamino-1-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4-dione, NSC 62597
InChI-Formel InChI=1S/C5H8N4O2/c1-9-3(7)2(6)4(10)8-5(9)11/h6-7H2,1H3,(H,8,10,11)
SMILES NC(C(NC1=O)=O)=C(N1C)N
IUPAC-Name 5,6-Diamino-1-methylpyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 156.14
Formelmasse 156.0647