Learn More
6-(Diethylamino)-3-Pyridinylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-(Diethylamino)-3-pyridinylaldehyde |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 178.23 |
| Reinheit (%) | 97% |