Learn More
6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30387133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387133 10 mg
30380624 50 mg
30378161 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45171810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 721924-06-7
Summenformel C17H17F2N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 397.4
Synonym Pantoprazole EP Impurity
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccc(OC(F)F)cc3n2C)c1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Difluoromethoxy)-2-(((3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl)sulfinyl)-1-methyl-1H-benzimidazole
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-8-10(26-16(18)19)4-5-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Formelmasse 397.0908