Learn More
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485416
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485416 100 mg -
16431606 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485416 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112103
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine is a plant growth substance.
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine is a plant growth substance.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
Physikalische Form Solid
CAS 2365-40-4
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H13N5
Synonym N6-(2-lsopentenyl)adenine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 60 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C)=C/CNC1=C2N=CNC2=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 99.79%
Güte Research