Learn More
6-(Dimethylamino)pyridin-3-boronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid |
| CAS | 579525-46-5 |
| Summenformel | C7H11BN2O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11BN2O2/c1-10(2)7-4-3-6(5-9-7)8(11)12/h3-5,11-12H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cn1)B(O)O |
| IUPAC-Name | [6-(Dimethylamino)pyridin-3-yl]boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.99 |
| Formelmasse | 166.0914 |