Learn More
6-Dimethylaminopurin, TRC
Artikelnummer. 30012736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012736 250 mg 250 Milligramm
30005990 500 mg 500 Milligramm
30011201 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD461900250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 938-55-6
Summenformel C7 H9 N5
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
Synonym 9H-Purin-6-amine, N,N-dimethyl- (ACI), 1H-Purin-6-amine, N,N-dimethyl- (9CI), Adenine, N,N-dimethyl- (8CI), Adenine, N6,N6-dimethyl- (6CI), N,N-Dimethyl-9H-purin-6-amine (ACI), Purine, 6-(dimethylamino)- (7CI), 6,6-Dimethyladenine, 6-(Dimethylamino)purine, 6-DMAP, Dimethyladenine, DMAP, N,N-Dimethyl-6-aminopurine, N,N-Dimethyladenine, N6,N6-Dimethyladenine, NSC 401568
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-7H-Purin-6-Amin
SMILES CN(C)c1ncnc2nc[nH]c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Dimethylaminopurine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N5/c1-12(2)7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10,11)
Formelmasse 163.0858