Learn More
6-(Ethylamino)Pyridin-3-Karbonitril, TRC
Artikelnummer. 30388197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388197 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388197 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE899645100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
CAS 1016813-34-5
Summenformel C8H9N3
Menge 100 mg
Synonym 6-(Ethylamino)-3-pyridinecarbonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C8H9N3/c1-2-10-8-4-3-7(5-9)6-11-8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCNc1ccc(cn1)C#N
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
Formelmasse 147.0796