Learn More
Invitrogen™ 6-FAM (6-Carboxyfluorescein), single isomer
Beschreibung
Das einzelne Isomer 6-FAM enthält eine Carbonsäure, die zur Reaktion mit primären Aminen über die Carbodiimid-Aktivierung der Carbonsäure verwendet werden kann. Fluorescein ist das häufigste fluoreszierende Derivatisierungsreagenz zur Markierung von Biomolekülen. Neben seiner relativ hohen Absorptivität, der hervorragenden Fluoreszenzquantenausbeute und der guten Wasserlöslichkeit verfügt Fluorescein über ein Erregungsmaximum, das der 488 nm-Spektrallinie des Argon-Ionen-Lasers sehr nahe kommt.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |
| Produkttyp | 6-FAM |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Carbonsäure |
| Marker oder Farbstoff | FITC (Fluorescein) |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |
| Anregung | 488 |