Learn More
6-Fluor-2-methylchinolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Metal-free transfer hydrogenation of 6-fluoro-2-methylquinoline by employing several chiral Bronsted acid catalysts was carried out in combination with dihydropyridines as the hydride source in asymmetric metal-free synthesis of fluoroquinolones by organocatalytic hydrogenation. Hydrogenation product of 6-fluoro-2-methylquinoline is the key intermediate of the antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Die metallfreie Transferhydrierung von 6-Fluor-2-methylchinolin durch den Einsatz mehrerer chiraler Brønsted-Säurekatalysatoren wurde in Kombination mit Dihydropyridinen als Hydridquelle bei der asymmetrischen metallfreien Synthese von Fluorochinolonen durch organokatalytische Hydrierung durchgeführt. Das Hydrierungsprodukt von 6-Fluor-2-methylchinolin ist das wichtigste Zwischenprodukt des antibakteriellen Mittels.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Fluoro-2-methylquinoline |
| Schmelzpunkt | 52°C to 56°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1281677 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform. |
| Formelmasse | 161.18 |
| Reinheit (%) | ≥98% |