Learn More
6-Fluor-2-methylchinolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081472
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1128-61-6
C10H8FN
161.179
MFCD00041233
GPIARMSVZOEZCV-UHFFFAOYSA-N
6-fluoroquinaldine, quinoline, 6-fluoro-2-methyl, 2-methyl-6-fluoroquinoline, 6-fluor-2-methylchinolin, 6-fluoro quinaldine, pubchem7579, acmc-1boyk, maybridge1_000571, 6-fluoro-2-methyl-quinoline, 6-fluoro-2-methyl quinoline
70784
6-Fluor-2-Methylchinolin
CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1128-61-6
C10H8FN
161.179
MFCD00041233
GPIARMSVZOEZCV-UHFFFAOYSA-N
6-fluoroquinaldine, quinoline, 6-fluoro-2-methyl, 2-methyl-6-fluoroquinoline, 6-fluor-2-methylchinolin, 6-fluoro quinaldine, pubchem7579, acmc-1boyk, maybridge1_000571, 6-fluoro-2-methyl-quinoline, 6-fluoro-2-methyl quinoline
70784
6-Fluor-2-Methylchinolin
CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)F
Metal-free transfer hydrogenation of 6-fluoro-2-methylquinoline by employing several chiral Bronsted acid catalysts was carried out in combination with dihydropyridines as the hydride source in asymmetric metal-free synthesis of fluoroquinolones by organocatalytic hydrogenation. Hydrogenation product of 6-fluoro-2-methylquinoline is the key intermediate of the antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die metallfreie Transferhydrierung von 6-Fluor-2-methylchinolin durch den Einsatz mehrerer chiraler Brønsted-Säurekatalysatoren wurde in Kombination mit Dihydropyridinen als Hydridquelle bei der asymmetrischen metallfreien Synthese von Fluorochinolonen durch organokatalytische Hydrierung durchgeführt. Das Hydrierungsprodukt von 6-Fluor-2-methylchinolin ist das wichtigste Zwischenprodukt des antibakteriellen Mittels.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Fluoro-2-methylquinoline
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Menge 5 g
Beilstein 1281677
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform.
Formelmasse 161.18
Reinheit (%) ≥98%