Learn More
6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)Indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole |
| Farbe | Gelb bis Braun |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 8627107 |
| Formelmasse | 216.25 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |