Learn More
6-Fluoro-3-(4-Piperidinyl)-1,2-Benzisoxazol-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137122 5 g 5 Gramm
30134394 1 g 1 Gramm
30008283 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137122 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5955805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84163-13-3
Summenformel C12 H13 F N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 256.7
Synonym 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride
IUPAC-Name 6-Fluoro-3-Piperidin-4-yl-1,2-Benzoxazol; Hydrochlorid
SMILES Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
Formelmasse 256.0779