Learn More
6-Fluor-4-hydroxy-2-methylchinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11391977
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11391977 1 g 1 Gramm
11301987 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11391977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07612.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15912-68-2
Summenformel C10H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 177.178
MDL-Nummer MFCD00041442
InChI-Schlüssel BKXCHVFCJZJATJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-2-methylquinolin-4-ol, 6-fluoro-2-methylquinolin-4 1h-one, 6-fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline, 6-fluoro-2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 6-fluoro-2-methyl, 6-fluoro-2-methyl-quinolin-4-ol, acmc-1aerw, maybridge1_000260, acmc-209j2u, 6-fluoro-4-hydroxy quinilidine
PubChem CID 85184
IUPAC-Name 6-Fluor-2-Methyl-1H-Chinolin-4-on
SMILES CC1=CC(=O)C2=C(N1)C=CC(=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Schmelzpunkt ∽275°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 1526996
Formelmasse 177.18
Reinheit (%) 97%