Learn More
6-Fluor-8-chinolinsulfonylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Fluoro-8-Quinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 1016515-89-1 |
| Summenformel | C9H5ClFNO2S |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H5ClFNO2S/c10-15(13,14)8-5-7(11)4-6-2-1-3-12-9(6)8/h1-5H |
| SMILES | O=S(=O)(Cl)C1=CC(F)=CC2=CC=CN=C21 |
| IUPAC-Name | 6-Fluorchinolin-8-Sulfonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.66 |
| Formelmasse | 244.97 |