Learn More
6-Fluorchromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424567 1 g 1 Gramm
15434567 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31907.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 105300-38-7 | C9H5FO2 | 164.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105300-38-7
Summenformel C9H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.135
MDL-Nummer MFCD03094002
InChI-Schlüssel WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran
PubChem CID 688892
IUPAC-Name 6-Fluorochromen-4-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluorochromone
Schmelzpunkt 166°C to 169°C
Menge 1 g
Formelmasse 164.14
Reinheit (%) 97%