Learn More
6-Fluorindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460498 25 g 25 Gramm
11440498 1 g 1 Gramm
11450498 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24633.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 399-51-9 | C8H6FN | 135.14 g/mol
6-Fluoroindole acts as a reagent in the synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles, which acts as a potential anticancer immunomodulator. It is also employed as an antifungal and antibacterial agent. Further, it serves as a potent selective serotonin reuptake inhibitor. In addition to this, it is used as a inhibitor of HIV-1 attachment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Fluorindol wirkt als Reagenz bei der Synthese von Tryptophan Dioxygenase-Inhibitoren Pyridyl-Ethenyl-Indolen, das als potenzieller Immunmodulator gegen Krebs fungiert. Wird auch als Antimykotikum und Antibakterium verwendet. Dient darüber hinaus als potenter selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehinhibitor. Wird darüber hinaus als Inhibitor der HIV-1-Anhaftung eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen Ort aufbewahren. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 399-51-9
Summenformel C8H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 135.14
MDL-Nummer MFCD00056933
InChI-Schlüssel YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroindole, 1h-indole, 6-fluoro, 6-fluoro indole, 6-fluoroindol, 6-fluoro-indole, pubchem1682, acmc-1cty0, ksc222e4t, 6-fluoroindole 1g
PubChem CID 351278
IUPAC-Name 6-Fluoro-1H-Indol
SMILES FC1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Fluoroindole
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Menge 25 g
Beilstein 112192
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 98%