Learn More
6-Fluorindol, 98%
Artikelnummer. 10566071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10566071 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10123871 1 g Glasflasche 1 Gramm
10721175 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10566071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 342512500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 399-51-9 | C8H6FN | 135,14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-51-9
Summenformel C8H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 135.14
MDL-Nummer MFCD00056933
InChI-Schlüssel YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroindole, 1h-indole, 6-fluoro, 6-fluoro indole, 6-fluoroindol, 6-fluoro-indole, pubchem1682, acmc-1cty0, ksc222e4t, 6-fluoroindole 1g
PubChem CID 351278
IUPAC-Name 6-Fluoro-1H-Indol
SMILES FC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoroindole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 72°C to 77°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Fluoroindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke