Learn More
6-Fluorpyridin-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15413387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413387 250 mg 250 Milligramm
11382079 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26106.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-69-7
Summenformel C6H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.10
MDL-Nummer MFCD02181193
InChI-Schlüssel DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoropicolinic acid, 2-fluoropyridine-6-carboxylic acid, 6-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-carboxypyridine, 6-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro, 6-fluor-2-pyridincarbons, pubchem13570, 6-fluoro picolinic acid
PubChem CID 226027
IUPAC-Name 6-Fluorpyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(F)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 139°C to 143°C
Menge 250 mg
Formelmasse 141.1
Reinheit (%) 97%