Learn More
6-Fluorpyridin-3-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048159
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11395649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20387.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 351019-18-6 | C5H5BFNO2 | 140.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351019-18-6
Summenformel C5H5BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.91
MDL-Nummer MFCD03411559
InChI-Schlüssel OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
PubChem CID 2783397
IUPAC-Name (6-Fluorpyridin-3-yl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoropyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt 177°C to 178°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 8974962
Formelmasse 140.91
Reinheit (%) 95%