Learn More
6-Fluorchinolin, TRC
Artikelnummer. 30391199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391199 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391199 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5961252.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoroquinoline
CAS 396-30-5
Summenformel C9H6FN
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
SMILES Fc1ccc2ncccc2c1
IUPAC-Name 6-Fluorchinolin
Molekulargewicht (g/mol) 147.15
Formelmasse 147.0484