Learn More
6-Fluorchinolin, TRC
Artikelnummer. 30400036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400036 1 g 1 Gramm
30390494 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5961251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Fluoroquinoline
CAS 396-30-5
Summenformel C9H6FN
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
SMILES Fc1ccc2ncccc2c1
IUPAC-Name 6-Fluorchinolin
Molekulargewicht (g/mol) 147.15
Formelmasse 147.0484