Learn More
6-Fluorsalicylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389925 1 g 1 Gramm
11399925 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389925 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19900.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38226-10-7 | Molecular Formula: C7H5FO2 | Molecular Weight: 140.113 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38226-10-7
Summenformel C7H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.113
MDL-Nummer MFCD01090996
InChI-Schlüssel FZIBGCDUHZBOLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorosalicylaldehyde, 3-fluoro-2-formylphenol, benzaldehyde, 2-fluoro-6-hydroxy, 6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde, pubchem8482, acmc-20a0l1, 6-fluorosalicyaldehyde, ksc497m7f, 2-hydroxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-6-hydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 2737327
IUPAC-Name 2-Fluor-6-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluorosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 37°C to 39°C
Menge 1 g
Beilstein 1935289
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 140.12
Reinheit (%) 97%