Learn More
6-formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10039531
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10039531
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB04394CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-27-7
Summenformel C8H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 178.21
MDL-Nummer MFCD00173824
InChI-Schlüssel UBGVOMZGBKLUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-formyl-2-methylsulfanyl nicotinonitrile, 3-cyano-2-methylthio pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formyl-2-methylsulfanyl pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthio pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-formyl-2-methylthio, 6-formyl-2-methylsulphanyl nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthiopyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylsulfanyl-pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2799504
IUPAC-Name 6-formyl-2-(methylsulfanyl)pyridine-3-carbonitrile
SMILES CSC1=C(C=CC(C=O)=N1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.21
Reinheit (%) 97%