Learn More
6-Heptin-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468068 5 g 5 Gramm
15458068 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61509.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63478-76-2 | C7H12O | 112.17 g/mol
6-Heptyn-1-ol is used as a reagent in in the preparation of many cyclic compounds. It is also used as a Intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Heptyn-1-ol wird als Reagenz bei der Herstellung vieler zyklischer Verbindungen verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63478-76-2
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00049198
InChI-Schlüssel BVRCLEXKQNWTDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptyn-1-ol, 7-hydroxyhept-1-yne, pubchem13080, ho ch2 5c=ch, ksc352m8p
PubChem CID 11007849
IUPAC-Name Hept-6-yn-1-ol
SMILES OCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Heptyn-1-ol
Strukturformel HC≡C(CH2)5OH
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane and methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 95%