Learn More
6-Heptin-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30399428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399428 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399428 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2884002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Heptyn-1-ol
CAS 63478-76-2
Summenformel C7H12O
Menge 2.5 g
Synonym 7-Hydroxyhept-1-yne
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,8H,3-7H2
SMILES OCCCCCC#C
IUPAC-Name Hept-6-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
Formelmasse 112.0888