Learn More
6-Heptynolsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470428
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15470428 1 g 1 Gramm
15480428 5 g 5 Gramm
15490428 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15470428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53519.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 30964-00-2 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
6-Heptynoic acid is used as a precursor for the the preparation of boradiazaindacenes (BODIPY dyes) by reacting with oxalylchloirde. It is used to prepare 4,4-difluoro-8-(hept-6-yne)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene by reacting with 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Heptynolsäure wird als Vorstufe für die Herstellung von Boradiazaindacinen (BODIPY-Farbstoffen) durch Reaktion mit Oxalylchlorid verwendet. Wird verwendet, um 4,4-Difluoro-8-(Hept-6-yn)-3,5-Di(2-(4-Methoxyphenyl))-4-Bora-3a,4a-Diaza-Sindacen durch Reaktion mit 2-(4-Methoxyphenyl)-1H-Pyrrol vorzubereiten.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30964-00-2
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.16
MDL-Nummer MFCD00239430
InChI-Schlüssel OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptynoic acid, 6-heptynoicacid, 6-heptynoic alcohol, ksc222a4l, ofcpmjgtzuvusm-uhfffaoysa
PubChem CID 4377950
IUPAC-Name Pent-6-ynoinsäure
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Heptynoic acid
Dichte 0.997
Siedepunkt 93°C to 94°C (1 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel HC≡C(CH2)4CO2H
Brechungsindex 1.451
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1747024
Löslichkeitsinformationen Miscible with dimethylformamide.
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Heptynoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 6-Heptynoic acid